Learn More
Thermo Scientific™ Seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle
Code produit. p-4525932 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Type de produit:
Seringue d’amorçage pour échantillonneur automatique GC, Luer-Lok
Seringue pour échantillonneur automatique GC
Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, Luer-Lok
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10524655
Marque: Thermo Scientific™ 365KL531
Les seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle Thermo Scientific™ permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
Les seringues d’amorçage à Luer-Lok mâle Thermo Scientific™ permettent des injections manuelles simples, précises et reproductibles.
  • Pointe carrée pour éviter d’endommager l’injecteur
  • Large éventail de volumes
  • Précision de la fabrication en verre borosilicaté et en acier inox
  • Conception solide et marquages faciles à lire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, Luer-Lok
Volume (métrique) 1 ml
À utiliser avec (équipement) Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
Replacement Needle 365RNL22