Learn More
Rogo Sampaic™ Cellules de numération Malassez
Pour déterminer le nombre de particules par unité de volume d’un liquide. Les cellules de numération Malassez Rogo Sampaic™ possèdent un quadrillage simple ou double et une profondeur de 0,2 mm.
113.36€ - 200.57€
Spécification
Type de produit | Cellule de Malassez |
---|---|
Quantité | 1Each |
Type d’échantillon | Sang |
Profondeur (métrique) | 0,2mm |
Code produit | Marque | Grid Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Grid Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11740835
|
Rogo Sampaic™
ZMB024 |
Simple |
113.36€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11720845
|
Rogo Sampaic™
ZMB021 |
Double |
200.57€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Pour nématodes ou cellules dans le liquide céphalorachidien
- Pour mesures manuelles précises
Spécification
Cellule de Malassez | |
1Each | |
Sang | |
0,2mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Rogo Sampaic™ Cellules de numération Malassez