Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxalate vert malachite
Code produit. 11483257
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11483257
Marque: Thermo Scientific Chemicals A16186.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2437-29-8 | C52H54N4O12 | 927.02 g/mol
Biological stain, dye reagent, acid base indicator: pH 0.0 yellow, 2.0 green;11.6 green, 14 colorlessMalachite Green oxalate is used as the staining solution for embedded botanical material and as a spore stain. It is also used in studying the photocatalytic degradation with TiO2/WO3. It is employed for determining phosphate in serum and as a reference material in analytical chemistry for the quantification. It is also used as a pH indicator between pH 0.2 - 1.8. It is used as a dye for materials such as silk, leather, and paper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Coloration biologique, réactif de colorant, indicateur de base acide : pH 0,0 jaune, 2,0 vert ; 11,6 vert, 14 incolore. L’oxalate de vert malachite est utilisé comme solution de coloration pour le matériel botanique incorporé et comme coloration de spores. Il est également utilisé pour étudier la dégradation photocatalytique avec TiO2 /WO3. Il est utilisé dans la détermination du phosphate dans le sérum et comme matériau de référence en chimie analytique aux fins de quantification. Il est également utilisé comme indicateur de pH dont l’intervalle est compris entre 0,2 et 1,8. Il est utilisé comme colorant pour les matériaux tels que la soie, le cuir et le papier.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, le méthanol, l’éthanol et l’éther monométhylique d’éthylèneglycol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2437-29-8
Formule moléculaire C52H54N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 927.02
Numéro MDL MFCD00011766,MFCD00151209
Clé InChI CNYGFPPAGUCRIC-UHFFFAOYSA-L
Synonyme C.I. 42000
CID PubChem 2724411
Nom IUPAC Acide [4-[[4-(diméthylamino)phényl]-phénylméthylidène]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidène]-diméthylazanium ; 2-hydroxy-2-oxoacétate ; oxalique
SMILES OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O.OC(=O)C([O-])=O.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.CN(C)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Malachite Green oxalate
Point de fusion 164°C (decomposition)
Numéro UN UN2811
Beilstein 3644550
Merck Index 14,5699
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,methanol,ethanol and ethylene glycol monomethyl ether.
Poids de la formule 927.02
Quantité 25 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malachite Green oxalate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Malachite Green oxalate