Learn More
3M™ Oreillers absorbants de maintenance, M-N1001
Click to view available options
Capacité (impériale):
8,45 gal.
Conditionnement:
16 pièces
Description
- À utiliser dans les zones où une capacité supérieure est requise pour la capture des fuites et gouttes
- Favorise un environnement de travail plus propre et plus sûr
- Pour une utilisation sur la plupart des liquides non agressifs
- Très facile à utiliser et à récupérer
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 8,45 gal. |
| Type | Coussin absorbant |
| À utiliser avec (application) | Absorbant et récupérant les déversements |
| Modèle | M-N1001 |
| Quantité d’emballage | 16 / boîte |
| Dimensions (L x l) | 380 x 180 mm |
| Longueur (métrique) | 380 mm |
| Largeur (métrique) | 180 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction