Learn More
Welch Ilmvac™ Kit d’entretien
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
MPC101Z
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour pompes modèles MP201E, MPC101Z, MPC201E, LVS100, LVS110M, LVS110P,LVS110MP, Comprenant: 4 Joints toriques 28X2, 5 Joints toriques 12X2, 4 Clapets, 2 Membranes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | MPC101Z |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Kit d’entretien |