Learn More
3M™ Demi-masque réutilisable sans entretien série 4000+
Disponible pour aider à prolonger la durée de vie du filtre à particules principal pour la série 4000+ de masques réutilisables sans entretien 3M™. Emprisonne les plus grosses particules de pulvérisation avant qu’elles n’atteignent et obstruent les filtres.
Marque: 3M™ 7100113104
567.33 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La protection anti-pulvérisation 3M™ 400+ prolonge la durée de vie du respirateur en réduisant l’obstruction des filtres à particules lors des applications de pulvérisation de peinture
- Maintient les filtres propres pendant les applications de pulvérisation de peinture
- Emprisonne les plus grosses particules de pulvérisation avant qu’elles n’atteignent et obstruent les filtres
- Pour une utilisation avec le respirateur réutilisable 3M™ série 4000+
Spécification
Réutilisable | |
Masque réutilisable sans entretien 3M™ série 4000+ |