Learn More
BINDER Entretien
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER série UF V
Chambres BINDER série CBF
Chambres BINDER série VD
Chambres BINDER série VDL
Chambres BINDER séries B, BD, BD-S, E, ED, ED-S
Chambres BINDER séries BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL
Chambres BINDER séries CB-S, CB
Chambres BINDER séries KBF, KMF
Chambres BINDER séries KBF-S, KBF-S ECO
Chambres BINDER séries KT, KB, KB ECO
Chambres BINDER séries MK, MKT
Chambres BINDER séries MKF, MKFT
Conditionnement:
1 pièce
Description
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
- Visual inspection of mechanical and electrical components, testing of all key functions.
- Calibration of a test temperature in the center of usable space as specified by the user
- Without certificate
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER série VDL |
| Type de produit | Maintenance préventive |