Learn More
BINDER Entretien
Code produit. 30274281 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Chambres BINDER série UF V
Chambres BINDER série CBF
Chambres BINDER série VD
Chambres BINDER série VDL
Chambres BINDER séries B, BD, BD-S, E, ED, ED-S
Chambres BINDER séries BF, FD, FD-S, FED, FP, M, FDL
Chambres BINDER séries CB-S, CB
Chambres BINDER séries KBF, KMF
Chambres BINDER séries KBF-S, KBF-S ECO
Chambres BINDER séries KT, KB, KB ECO
Chambres BINDER séries MK, MKT
Chambres BINDER séries MKF, MKFT
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30274281
Marque: BINDER DL200615
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
One-off maintenance service in accordance with maintenance schedule.
  • Visual inspection of mechanical and electrical components, testing of all key functions.
  • Calibration of a test temperature in the center of usable space as specified by the user
  • Without certificate
Spécification
À utiliser avec (équipement) Chambres BINDER série VD
Type de produit Maintenance préventive