Learn More
Buerkle™ Pompe de laboratoire à fonctionnement secteur
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
:
Profondeur d’immersion : 100 cm
Description
- PP
- Moteur protégé contre les éclaboussures 230 V/200 W (IP44)
- Clé de sécurité intégrée faisant fonction d’interrupteur marche/arrêt
- Mécanisme de pompe sans joint pour les acides et les alcalis
- Raccordement fileté 1” avec connecteur de tuyau 3/4 po.
- Incl. Tuyau en PVC de 1,5 m 3/4 po., buse en PP et support mural
Spécification
Spécification
| Description | Pompe de laboratoire |
| Tension | 230 V |
| Débit | 75 L/min |
| Comprend | Tuyau en PVC de 1,5 m |
| Poids (métrique) | 2 kg |
| Hauteur totale (métrique) | 7 m |
| Profondeur (métrique) | 100 cm |
| Longueur du tube de pompe | 1,5 m |
| Type | Pompe de laboratoire |
| Certifications/Conformité | CE Certified |
| Afficher plus |