Learn More
IBA Lifesciences Microbilles MagStrep ‘Type3’ XT
Les microbilles XT de type 3 MagStrep sont des microbilles magnétiques (suspension à 5 %) destinées à purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
Marque: IBA Lifesciences 2-4090-010
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Les microbilles XT de “type 3” MagStrep sont des microbilles magnétiques composées d’agarose à 6 % enduite de Strep-Tactin™XT, une variante de la streptavidine.
- En raison du noyau magnétique, aucune étape de centrifugation n’est nécessaire, car les microbilles peuvent être facilement et rapidement séparées à l’aide d’un séparateur magnétique, ce qui élimine le risque de perturbation du culot ou de perte de microbilles à l’étape de lavage.
- Comme pour toutes les autres résines Strep-Tactin™XT, la liaison protéique non spécifique est extrêmement faible, ce qui donne une pureté exceptionnelle de la protéine cible.
- Les microbilles XT de “type 3” MagStrep offrent la capacité de liaison la plus élevée.
- Ces caractéristiques en font un outil parfait pour l’isolement des protéines ou des complexes par des dépressions, immunoprécipitation (IP) ou co-immunoprécipitation (Co-IP) sous forme de lots et/ou de criblages à haut débit.
- L’élution des protéines ou complexes cibles peut être déclenchée dans des conditions modérées avec le tampon BXT contenant de la biotine ou dans des conditions de dénaturation par ébullition dans un tampon de chargement de gel SDS.
- La suspension de 20 μl correspond à 1 μl de microbilles magnétiques.
Spécification
2°C à 8°C. Ne pas congeler. | |
Billes | |
3 |
Microbilles MagStrep | |
10 ml |
Usage exclusivement réservé à la recherche.