Learn More
IBA Lifesciences Suspension à 5 % des microbilles de strept-tactine MagStrep ’Type3’
Les microbilles Strep-Tactin MagStrep de “type 3” à 5 % de suspension sont des microbilles magnétiques destinées à purifier les protéines biotinylées.
Marque: IBA Lifesciences 2-1613-002
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Description
- Les microbilles MagStrep-Tactin™ de “type 3” sont des microbilles magnétiques avec une surface d’agarose enduite de Strep-Tactin™, une variante de la streptavidine, destinées à la purification des protéines biotinylées. À l’origine, les microbilles Strept-Tactin™ ont été développées pour assurer la liaison et la purification des protéines Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™. La liaison de la protéine Strep-tag™ se fait par l’intermédiaire des poches de liaison de la biotine de Strep-Tactin™. Ce système Strep-tag™ / Strep-Tactin™ est maintenant largement utilisé dans le domaine de la purification des protéines. Néanmoins, Strep-Tactin™ a toujours la capacité de lier la biotine, qui est utilisée comme concurrent spécifique pour l’élution des protéines marquées à la Strep. L’affinité de liaison de la biotine au Strep-Tactin™ n’est pas aussi élevée que pour la streptavidine. Par conséquent, les molécules biotinylées peuvent se lier au Strep-Tactin™ de manière réversible. La libération de la liaison est effectuée dans des conditions modérées et physiologiques en ajoutant un excès de biotine libre. Cette liaison réversible au Strep-Tactin™ en fait un outil parfait pour l’isolement des protéines ou des complexes biotinylés par des dépressions, immunoprécipitation (IP) ou co-immunoprécipitation (Co-IP) sous forme de lots et/ou de criblages à haut débit.
- En raison du noyau magnétique, aucune étape de centrifugation n’est nécessaire, car les microbilles peuvent être facilement et rapidement séparées à l’aide d’un séparateur magnétique, ce qui élimine le risque de perturbation du culot ou de perte de microbilles à l’étape de lavage. L’élution des protéines ou complexes cibles peut être déclenchée dans des conditions modérées avec le tampon BXT contenant de la biotine ou dans des conditions de dénaturation par ébullition dans un tampon de chargement de gel SDS. La suspension de 20 μl correspond à 1 μl de microbilles magnétiques.
Spécification
Microbilles magnétiques sphériques d’agarose à 6 % réticulées | |
Suspension à 5 % | |
2 ml |
Purification de protéines | |
Oui | |
25 μm (en moyenne) |