Learn More
IBA Lifesciences MagStrep Strep-Tactin™ XT Beads
MagStrep Strep-Tactin™ XT beads are magnetic beads (5% suspension) to purify Strep-tag™ II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins.
217.00€ - 744.00€
Spécification
Formule | 5% (v/v) Suspension in PBS with 0.1% (w/v) Sodium Azide |
---|---|
Type de support | 6% Agarose, Crosslinked |
Granulométrie | 20 to 40 μm |
Forme | Pâte de résine |
Cible | Twin-Strep-tag or Strep-tag II |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17942451
![]() |
IBA Lifesciences
2-5090-002 |
2 mL |
217.00€
2mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17932451
![]() |
IBA Lifesciences
2-5090-010 |
10 mL |
744.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Can be used for the purification of strep-tagged fusion proteins in batch in single or high-throughput format.
- Beads show low non-specific protein binding due to their agarose surface and high specificity of Strep-Tactin™ XT towards Strep-tag. This results in outstanding target protein purity and makes the MagStrep beads a perfect tool for the isolation of proteins or the identification of complexes via pull-downs, immunoprecipitation (IP), or co-immunoprecipitation (Co-IP).
- MagStrep Strep-Tactin™ XT beads are suitable for fast small-scale purifications in reaction tubes as well as 96-well plates.
- The beads can be easily and swiftly separated with a magnetic separator. This eliminates the need for centrifugation and reduces the risk of disturbing the pellet or loss of beads within the wash step to zero.
- The elution of target proteins or complexes can be triggered under mild conditions with the biotin-containing Buffer BXT or under denaturing conditions by boiling in SDS gel loading buffer.
Spécification
5% (v/v) Suspension in PBS with 0.1% (w/v) Sodium Azide | |
20 to 40 μm | |
Twin-Strep-tag or Strep-tag II |
6% Agarose, Crosslinked | |
Pâte de résine | |
Magnetic Agarose Bead |
Usage exclusivement réservé à la recherche
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IBA Lifesciences MagStrep Strep-Tactin™ XT Beads