Learn More
Cytiva MagRack Maxi
Code produit. 11300332 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Matériau:
Aluminium anodisé, plastique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11300332
Marque: Cytiva 28986441
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un rack magnétique dédié à la purification de protéines à petite échelle et l’enrichissement d’échantillons à l’aide de microbilles magnétiques.
À utiliser avec la protéine A Mag Sepharose, la protéine A Mag Sepharose Xtra, la protéine G Mag Sepharose, la protéine G Mag Sepharose Xtra, His Mag Sepharose Ni, NHS Mag Sepharose, TiO2 Mag Sepharose et streptavidine Mag Sepharose.
  • Construction en aluminium anodisé (bleu) avec une barre amovible en plastique (blanc) contenant un aimant en néodyme
  • Prend en charge une large gamme de volumes d’échantillons allant d’une échelle de purification au microlitre bas à une échelle de purification au millilitre haut
  • Il est possible de varier la quantité de milieu et le volume de l’échantillon
  • Enrichissement des volumes d’échantillons jusqu’à 50 ml (1,7 oz)
  • Exécute des purifications à petite échelle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium anodisé, plastique