Learn More
Fisherbrand™ Tiges de récupération magnétiques pour barreau d’agitation
Se tient de façon ergonomique dans la main. Les tiges de récupération magnétiques pour barreau d’agitation Fisherbrand™ maintiennent et fixent le barreau d’agitation en position.
Marque: Fisherbrand™
17.06 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.05940kg
Description
- Éliminez les risques d’éclaboussures provoqués par les barreaux d’agitation lors de la décantation des récipients de mélange
- Une fois le récipient vidangé, la barre d’agitation confinée est récupérée en toute sécurité dans le récipient vide sans contaminer la solution
- En polystyrène durable pour un nettoyage aisé
- Contient un aimant puissant qui retient les barres d’agitation magnétiques jusqu’à 80 mm (3 po) de long
Spécification
3 po | |
Élimine les risques d’éclaboussures provoqués par les barreaux d’agitation lors de la décantation des récipients de mélange, les barreaux avec dispositif de récupération au fond des récipients et les barreaux avec dispositif de retenue jusqu’à 3 po de long | |
Barreaux d’agitation |
En polypropylène durable pour un nettoyage aisé | |
Dispositif de retenue magnétique pour les barreaux d’agitation Spinbar™ | |
8 cm |