Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques série RT Touch
Gardez le contrôle grâce à nos agitateurs à affichage numérique et à profil bas, parfaits pourles applications de routine où il est nécessaire de voir la vitesse d’agitation.
Marque: Thermo Scientific™ 88880016
227.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-24
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28321" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez en contrôle grâce aux agitateurs magnétiques série RT Touch Thermo Scientific™, agitateurs à affichage numérique et à profil bas, parfaits pour les applications de routine où il est nécessaire de voir la vitesse d’agitation.
Un solide couplage magnétique garantit une agitation constante pendant les procédures expérimentales. Une agitation à démarrage progressif empêche les éclaboussures.- Contrôle numérique
- Conçu pour le support de tige d’agitation
- Conception légère, à profil bas, format compact
- Disponible dans deux tailles
- Contrôle de la vitesse : 30 à 2000 tr/min
Deux couvercles de plaque en silicone antidérapants.
Garantie: 2 ans
Spécification
| 30 à 2000 tr/min | |
| 5 L | |
| 100/240 V | |
| 2,82 in | |
| 14,17 in | |
| 8,69 in | |
| 10,24 in | |
| 100/240 V, 50/60 Hz | |
| Ensemble de cordons avec diverses fiches | |
| Agitateur |
| PP | |
| Numérique | |
| 14,17 x 10,24 x 2,82 in (360 x 260 x 72 mm) | |
| 72 mm | |
| 360 mm | |
| 220 mm | |
| 260 mm | |
| 50/60 Hz | |
| CE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.