Learn More
IKA™ Agitateur magnétique
Conçu pour l’agitation synchrone sans chauffage. L’agitateur magnétique IKA inclut la technologie à bobine magnétique pour offrir une agitation silencieuse et homogène dans toutes les positions. La vitesse demeure constante même lorsque la charge change.
1895.00€ - 3310.00€
Spécification
Vitesse | 0 à 1 200 tr/min |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Acier inoxydable |
Tension | 100/240 V |
Hauteur (métrique) | 60 mm |
Fréquence | 50/60 Hz |
Code produit | Marque | Modèle | Positions d’agitation | Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Positions d’agitation | Zone de surface de plaque supérieure (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13450557
![]() |
IKA™
0003691000 |
RO 10 | 10 | 190 x 470 mm |
2370.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13430557
![]() |
IKA™
0003692500 |
RO 15 | 15 | 280 x 470 mm |
3310.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
13440557
![]() |
IKA™
0003690500 |
RO 5 | 5 | 120 x 470 mm |
1895.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Agitateur magnétique numérique sans chauffage, conçu pour l’agitation synchrone. La technologie à bobine magnétique offre une agitation silencieuse et homogène dans toutes les positions. La vitesse demeure constante même lorsque la charge change. La conception close et compacte permet un nettoyage facile et protège l’équipement contre la pénétration de liquides. Un tapis antidérapant transparent amovible est également inclus.- Fonctionnement inversé réglable
- Bobines magnétiques exemptes d’usure
- Affichage des codes d’erreur
- Fonctionnement facile grâce au clavier tactile
- Convient au fonctionnement en continu
- Plage de vitesses : 0 à 1200 tr/min
Spécification
0 à 1 200 tr/min | |
100/240 V | |
50/60 Hz |
Acier inoxydable | |
60 mm | |
5°C à 40°C |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ Agitateur magnétique