Learn More
Velp Scientifica™ Barreaux d’agitation magnétiques
Tous les produits Velp Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
30 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
20 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les agitateurs à plaque chauffante Velp
- Disponibles en plusieurs tailles et formes
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs à plaque chauffante |
| Diamètre (métrique) | 10 mm |
| Longueur (métrique) | 13 mm |
| Forme | Octogonale |