Learn More
IBA Lifesciences Séparateur magnétique
Le séparateur magnétique permet de séparer les billes magnétiques de la solution résiduelle
Marque:  IBA Lifesciences 2-1602-000
Code produit. 12723084
  • 327.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le séparateur magnétique est un portoir en plastique transparent comportant 4 x 12 puits : deux rangées pour les tubes de réaction de 2 ml (côté gauche) et les tubes de réaction de 1,5 ml (côté droit), respectivement.
  • Les rangées du milieu contiennent des aimants qui permettent de séparer les billes magnétiques enrobées de Strep-Tactin™XT et les billes de type 3 XT MagStrep, en quelques secondes à partir d’une solution. Le séparateur magnétique est donc un outil utile pour une purification efficace, facile et rapide des lots de protéines hybrides Strep-tag™ II et Twin-Strep-tag™.
  • La procédure de séparation peut être interrompue en plaçant le tube de réaction dans l’une des rangées externes correspondantes.
Spécification
Spécification
Vingt-quatre tubes de réaction de 12 x 1,5 ml ou 12 x 2 ml
Contenu pour 24 tubes de réaction
Purification des protéines Strep-Tag™ avec des microbilles MagStrep de type 3 XT (microbilles magnétiques enrobées Strep-Tactin™XT) en format par lot
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
IBA Lifesciences Séparateur magnétique > Capacité : Tubes 12 x 1,5 et 12 x 2,0 ml
Usage exclusivement réservé à la recherche.