Learn More
IKA™ Agitateur à plaque chauffante magnétique, 50°C à 500°C, céramique
Plage d’agitation : 100 à 1500 tr/min ; Forme : Carré ; Taille : 100 x 100 mm
Marque: IKA™ 0003581000_OLD
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 2.80800kg
Description
L’agitateur magnétique à plaque chauffante en céramique offre une excellente résistance aux produits chimiques.- Moteur puissant pour l’agitation de quantités de 5, 10 ou 15 litres (H2O)
- Circuit de sécurité fixe de 550°C
- Indicateur de la température pour éviter les brûlures.
- Réglage précis de la température via l’affichage numérique (LED)
- Affichage numérique des codes d’erreur
- Panneau de commande surélevé pour protection contre toute fuite de liquide.
Spécification
Céramique | |
Circuit de sécurité fixe de 550°C | |
230/120/100 V, 50/60 Hz | |
N/A | |
105 mm | |
5°C à 40°C | |
150 mm | |
270 W | |
Agitateur à plaque chauffante, Agitateur | |
1 | |
100 à 1 500 tr/min | |
260 x 150 x 105 mm |
100/120/230 V | |
Agitateur magnétique avec chauffage et plaque chauffante en céramique offrant une excellente résistance aux produits chimiques | |
C-MAG HS 4 | |
100 x 100 mm | |
50°C à 500°C | |
50/60 Hz | |
260 mm | |
3 kg | |
Carré | |
5 L | |
24 mois | |
LED |