Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Entonnoir à filtres magnétiques avec couvercle
Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles.
Brand: Cytiva (formerly Pall Lab) 4241
Code nomenclature Nacres: NB.17
Additional Details : Poids : 0.32300kg
Description
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Specifications
47 mm | |
Tige et boîte en polyphénylsulfone, joint torique en silicone, bouchon à évent en polypropylène | |
Non stérile |
300 mL | |
Couvercle |