Learn More
Hydrate de sulfate de magnésium, Puriss., conforme aux normes analytiques de la DAC, séché, 99,0 à 101,0 % de base de MgSO4 (dans la substance séchée), Honeywell Fluka™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium Sulfate Hydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of DAC |
Forme physique | Dry |
Quantité | 2.5 kg |
Formule linéaire | MgSO4 · aq |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | magnésium ; sulfate |
Poids de la formule | 120.37g/mol (anhydrous basis) |
Pourcentage de pureté | 99 to 101% (MgSO4 basis) (in dried substance) |
Qualité | puriss. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Magnesium sulfate hydrate