Learn More
Heptahydrate de sulfate de magnésium, conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number 15681250
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
magnesium(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
10034-99-8
H14MgO11S
246.47
MFCD00149785
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
24843
CHEBI:31795
magnesium(2+) heptahydrate sulfate
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium Sulfate Heptahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 5 kg
Formule linéaire MgSO4 · 7H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 246.47g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Conditionnement Bouteille en plastique
Tension de vapeur 0.1mmHg (20°C)
Densité Vapor Density: <0.01 (vs air)