Learn More
Heptahydrate de sulfate de magnésium, conforme aux normes analytiques de Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99,5 à 100,5 % (calc. à la substance sèche), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium Sulfate Heptahydrate |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | MgSO4 · 7H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 246.47g/mol |
Pourcentage de pureté | 99.5 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Tension de vapeur | 0.1mmHg (20°C) |
Densité | Vapor Density: <0.01 (vs air) |