Learn More
Sulfate de magnésium heptahydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
2.50kg
25kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium sulfate heptahydrate |
| Point de fusion | 770.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 8 (5% soln. at 25°C) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 25 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.4% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | MgSO4·7H2O |
| Merck Index | 15, 5755 |
| Afficher plus |