Learn More
Sulfate de magnésium, anhydre, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le sulfate de magnésium convient aux applications de biologie moléculaire sensibles. Il est utilisé comme composant des sels de bain et des produits de beauté. Il est utilisé par les athlètes pour atténuer les douleurs musculaires et est efficace pour éliminer les éclats. Il est couramment utilisé comme dessiccant dans la synthèse organique en raison de son affinité pour l’eau. Il agit comme un sel de brassage dans la production de bière afin d’ajuster la teneur en ions de l’eau de brassage et d’améliorer l’action enzymatique. Il joue un rôle vital en tant qu’antidote contre l’empoisonnement au chlorure de baryum. . Il est utile dans le contrôle des crises liées à l’épilepsie, à la glomérulonéphrite ou à l’hypothyroïdie.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium Sulfate |
Point de fusion | 1124°C (decomposition) |
Note relative au nom | Anhydrous |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 2 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% min |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone. |
Nom IUPAC | magnésium ; sulfate |
Poids de la formule | 120.37 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y08J022 | Certificat d’analyse | 13/11/2023 | 033337.A9,033337.36,033337.A3 |
S28J029 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | 033337.A9,033337.36,033337.A3 |
T26J001 | Certificat d’analyse | 07/08/2023 | 033337.A9,033337.36,033337.A3 |
Q14J043 | Certificat d’analyse | 16/05/2023 | 033337.A3 |
W27I015 | Certificat d’analyse | 13/10/2022 | 033337.A9,033337.36,033337.A3 |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche