Learn More
Silicate de magnésium, activé, pour chromatographie, calibre 60-120, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Description
Magnesium silicate, activated, is used in polyether adsorption and decolorization effect. Also used in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le silicate de magnésium, activé, est utilisé dans l’adsorption et la décoloration des polyéthers. Également utilisé en chromatographie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec de puissants acides et le fluorure d’hydrogène.
Le silicate de magnésium, activé, est utilisé dans l’adsorption et la décoloration des polyéthers. Également utilisé en chromatographie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec de puissants acides et le fluorure d’hydrogène.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium silicate |
| Note relative au nom | activated, for chromatography |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | Mg2SiO4 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 140.71 |