Learn More
Salicylate de magnésium tétrahydraté, tech., Thermo Scientific Chemicals
38.90€ - 509.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18917-95-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H18MgO10 |
Poids moléculaire (g/mol) | 370.59 |
Numéro MDL | MFCD01766176,MFCD00045815 |
Clé InChI | NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | magnesium salicylate |
CID PubChem | 131674114 |
Nom IUPAC | Magnésium ;2-acide hydroxybenzoïque ;2-oxidobenzoate ;hydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11308158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039379.22 |
100 g |
38.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11318158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039379.36 |
500 g |
112.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11398148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039379.A4 |
2.5 kg |
509.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is used to treat mild to moderate muscular pain. It is also used to treat headaches, general back pain, and certain joint pains like arthritis. It is found in a variety of over-the-counter (OTC) medications as an anti-inflammatory, primarily for back-pain relief.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
18917-95-8 | |
370.59 | |
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L | |
131674114 | |
O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
C14H18MgO10 | |
MFCD01766176,MFCD00045815 | |
magnesium salicylate | |
Magnésium ;2-acide hydroxybenzoïque ;2-oxidobenzoate ;hydrate |
Spécification
Magnesium salicylate tetrahydrate | |
Odorless | |
MFCD01766176,MFCD00045815 | |
14,5672 | |
Soluble in water and alcohol | |
O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O | |
370.59 | |
370.60 (298.60 Anhydrous) | |
Poudre |
18917-95-8 | |
C14H18MgO10 | |
Air Sensitive | |
magnesium salicylate | |
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L | |
Magnésium ;2-acide hydroxybenzoïque ;2-oxidobenzoate ;hydrate | |
131674114 | |
Technique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 242-669-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche