Learn More
Tige de magnésium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 25,4 mm (1,0 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15455065
Tige de magnésium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 25,4 mm (1,0 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15455065
25 Pc.
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15455065
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 047073.KM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium rod
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 25 Pc.
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Poids ≈1.4g/piece
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotS13I046 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2022 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Numéro de lotM15H005 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/07/2022 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Numéro de lotW10H003 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Numéro de lotQ25E011 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Numéro de lotW05A011 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2021 Catalog Number047073.KF,047073.KJ,047073.KM
Nom du produit
Tige de magnésium, 6,35 mm (0,25 po) de diamètre x 25,4 mm (1,0 po) de longueur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >