Learn More
Hanna Instruments™ Kit de réactif pour analyse du magnésium dans l’eau
Marque: Hanna Instruments™ HI937520-01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Réactifs pour photomètres multi-paramètres• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Réactifs prêts à l'emploi pour 25, 50 ou 100 dosages
• Trois présentations de réactifs:
• Soit de réactif liquide conditionné en flacon
• Soit de sachet de poudre prédosé en emballage individuel aluminium
• Soit en tube prêt à l'emploi, pour le dosage de la DCO, azote et phosphore total. Prévoir un réacteur de minéralisation
• Réactif
Spécification
50 | |
0 à 150mg/L | |
Réactif au magnésium |
50/boîte | |
Calmagite |