Learn More
Magnésium, réactif, ruban, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10463161
Magnésium, réactif, ruban, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10463161
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 10463161
Marque: Thermo Scientific Acros 413380250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Couleur Blanc
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 651.0°C
Point d’ébullition 1107.0°C
Densité 1.74
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Mg
Numéro UN 1869
Quantité 25 g
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Point d’éclair 500°C
Merck Index 15, 5717
Poids de la formule 24.3
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme Ruban métallique
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466704 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/10/2024 Catalog Number413380250,413381000
Numéro de lotB0149163 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number413380250,413381000
Numéro de lotB0149590 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number413380250,413381000
Numéro de lotA0457714 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog Number413380250,413381000
Numéro de lotB0147737 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number413380250,413381000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H252-Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
Nom du produit
Magnésium, réactif, ruban, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >