Learn More
Poudre de magnésium, -100+200 mailles, 99,6 % (à base de métaux à l’exclusion du Ca)
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Description
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium powder |
Couleur | Blanc |
Notes de pourcentage du dosage | (Analyse des métaux à l’exclusion du Ca), Ca 0,1-1 % en général |
Numéro UN | UN1418 |
Quantité | 250 g |
Pourcentage de pureté | 99.6% |
Dimensions de la maille | −100+200 Mesh |
Odeur | Odorless |
Forme | Poudre |