Learn More
Solution étalon de plasma de magnésium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ Code produit.: 11391429
Solution étalon de plasma de magnésium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11391429
100 mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Code produit. 11391429
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 013861.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Magnesium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Quantité 100 mL
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Solubilité Miscible with water
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; magnésium :0,1 % ; eau :94,9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1537407 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Numéro de lot1537412 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Numéro de lot1523203 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Numéro de lot1523207 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
Numéro de lot1516786 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2025 Catalog Number013861.AP,013861.AE,013861.AD
compliance-icons
Identifiant produit
  • Magnesium, plasma standard solution, Specpure®, Mg 1000
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, magnesium
Nom du produit
Solution étalon de plasma de magnésium, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >