Learn More
Phosphate de magnésium, hydrate tribasique, +98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10145123
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53408-95-0
Formule moléculaire Mg3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 262.86
Numéro MDL MFCD00150251
Clé InChI GVALZJMUIHGIMD-UHFFFAOYSA-H
Synonyme magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate, acmc-20akl7, 3mg.2po4.h2o, trimagnesium 2+ hydrate diphosphate
CID PubChem 6096954
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium phosphate, tribasic hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Nom IUPAC trimagnésium;diphosphate;hydraté
Poids de la formule 262.86
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Perte par calcination 32.0% max. (425°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Magnesium phosphate, tribasic hydrate