Learn More
Magnesium Perchlorate, puriss p.a, ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Magnesium perchlorate |
Forme physique | Solid |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | Mg(ClO4)2 |
Numéro UN | UN1475 |
Poids de la formule | 223.21g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.0% (calc. based on dry substance, KT) |
Conditionnement | Flacon poly |