Learn More
Magnesium oxide, purum p.a., Honeywell™
Purum p.a., heavy,≥98.0% (based on calcined substance, KT)
45.00€ - 119.04€
Identifiants chimiques
CAS 1309-48-4
Formule moléculaire MgO
Poids moléculaire (g/mol) 40.30
Numéro MDL MFCD00011109
Clé InChI CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
CID PubChem 14792
Nom IUPAC oxomagnésium
SMILES O=[Mg]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15656070
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
63093-250G
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15646070
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Research Chemicals
63093-1KG
1 kg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Spécification
Identifiants chimiques
1309-48-4
40.30
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
14792
O=[Mg]
MgO
MFCD00011109
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
oxomagnésium
Spécification
Magnesium oxide
MgO
MFCD00011109
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
O=[Mg]
40.30
40.3g/mol
purum p.a.
1309-48-4
MgO
NONH for all modes of transport
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
oxomagnésium
14792
≥98% (based on calcined substance, KT)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : OM3850000