Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nitrate de magnésium hexahydraté, pour la biochimie
63.82€ - 202.01€
Identifiants chimiques
CAS | 13446-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | H12MgN2O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 256.40 |
Numéro MDL | MFCD00149779 |
Clé InChI | MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty |
CID PubChem | 202877 |
Nom IUPAC | dinitrate de magnésium héxahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12163761
|
Thermo Scientific Chemicals
446835000 |
500 g | Flacon en plastique |
63.82€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12153761
|
Thermo Scientific Chemicals
446830025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
202.01€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13446-18-9 | |
256.40 | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
202877 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty | |
dinitrate de magnésium héxahydraté |
Spécification
330.0°C | |
89.0°C | |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
15,5738 | |
Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
256.40 | |
256.4 |
Magnesium nitrate hexahydrate | |
13446-18-9 | |
Mg(NO3)2·6H2O | |
93.3°C | |
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de magnésium héxahydraté | |
202877 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
Avertissement
- Magnesium nitrate hexahydrate