Learn More
Nitrate de magnésium hexahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
It is used in printing, chemical, agriculture and the ceramic industry. It is also used in the detection of selenium in plasma samples and concentration of nitric acid. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les secteurs de l’impression, de la chimie, de l’agriculture et de la céramique. Il est également utilisé pour la détection du sélénium dans les échantillons de plasma et de la concentration d’acide nitrique. En version engrais, il contient 10,5 % d’azote et 9,4 % de magnésium.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, l’alcool et l’ammoniac liquide.
Remarques
Le chauffage du nitrate de magnésium hexahydraté n’entraîne pas de déshydratation, mais une décomposition qui produit de l’oxyde de magnésium, de l’oxyde d’azote et de l’oxygène.
Il est utilisé dans les secteurs de l’impression, de la chimie, de l’agriculture et de la céramique. Il est également utilisé pour la détection du sélénium dans les échantillons de plasma et de la concentration d’acide nitrique. En version engrais, il contient 10,5 % d’azote et 9,4 % de magnésium.
Solubilité
Très soluble dans l’eau, l’alcool et l’ammoniac liquide.
Remarques
Le chauffage du nitrate de magnésium hexahydraté n’entraîne pas de déshydratation, mais une décomposition qui produit de l’oxyde de magnésium, de l’oxyde d’azote et de l’oxygène.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Point d’ébullition | 330°C (decomposition) |
Nom chimique ou matériau | Magnesium nitrate hexahydrate |
Point de fusion | 89°C |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN1474 |
Merck Index | 14,5674 |
Informations sur la solubilité | Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia. |
Poids de la formule | 256.41 (148.32 Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sensibilité | Hygroscopic |