Learn More
Feuille de magnésium, épaisseur 1,0 mm (0,04 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11400321
Feuille de magnésium, épaisseur 1,0 mm (0,04 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400321
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11400321
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 040604.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1869
Quantité 50 x 50 mm
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Poids ≈1.1g/25x25mm
Forme Feuille
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY05K012 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number040604.FI,040604.GH,040604.FF
Numéro de lotS11K015 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/06/2024 Catalog Number040604.FI,040604.GH,040604.FF
Numéro de lotU18J058 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/09/2023 Catalog Number040604.FI,040604.GH,040604.FF
Numéro de lotT28D035 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040621.06,040604.FI,040604.GH,040604.FF
Numéro de lotH23Q20 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number040621.06,040604.FI,040604.GH,040604.FF
Nom du produit
Feuille de magnésium, épaisseur 1,0 mm (0,04 po), dure, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >