Learn More
Cube de magnésium, 19 mm nominalement (0,75 po) de chaque côté, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15452157
Cube de magnésium, 19 mm nominalement (0,75 po) de chaque côté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15452157
1 Pc.
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15452157
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045119.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium cube
Couleur Argent
Note relative au nom Nominally 19mm (0.75in) each side
CAS 7439-95-4
Formule moléculaire Mg
Numéro MDL MFCD00085308
Quantité 1 Pc.
Synonyme magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
Nom IUPAC magnésium
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Odeur Odorless
Poids ≈10 to 15g/cube
Forme ≈10-15 g/cube
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotJ22S026 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number045119.KF
Numéro de lotP11B034 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number045119.KF
Numéro de lotC12W040 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number045119.KF
Numéro de lotA18W026 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number045119.KF
Numéro de lotC18W004 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog Number045119.KF
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cube de magnésium, 19 mm nominalement (0,75 po) de chaque côté, Thermo Scientific Chemicals >