Learn More
Hexahydrate de chlorure de magnésium, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Pharmacopée européenne, E511, ≤ 0,0001 % Al, 99 à 101 %,
55.91€ - 695.76€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-18-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2H12MgO6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.30 |
Numéro MDL | MFCD00149781 |
Clé InChI | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15671260
|
Honeywell-Fluka
13152-1KG |
1 kg |
55.91€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15681260
|
Honeywell-Fluka
13152-2.5KG |
2.5 kg |
138.56€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15601270
|
Honeywell-Fluka
13152-6X1KG |
6 x 1 kg |
291.75€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691260
|
Honeywell-Fluka
13152-6KG |
6 kg | N/A | ||||||
15611270
|
Honeywell-Fluka
13152-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg |
695.76€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7791-18-6 | |
203.30 | |
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
Cl2H12MgO6 | |
MFCD00149781 | |
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté |
Spécification
Magnesium Chloride Hexahydrate | |
7791-18-6 | |
MgCl2 · 6H2O | |
NONH for all modes of transport | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] | |
203.30 | |
99 to 101% |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC | |
Cl2H12MgO6 | |
MFCD00149781 | |
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorure de magnésium(2+) hexahydraté | |
203.3g/mol | |
puriss. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-094-6
missing translation for 'rtecsNumber' : OM2975000