Learn More
Chlorure de magnésium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11381679
Chlorure de magnésium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381679
1 kg
Click to view available options
Quantité:
1 kg
25 kg
Code produit. 11381679
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012315.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour une utilisation en tant que catalyseur, agent de floculation, plusieurs ciments de magnésium
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Hygroscopique ; Peut contenir la quantité de Zr à l’état de traces sous forme de particules insolubles noires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium Chloride, Anhydrous
Point de fusion 714°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99%
Informations sur la solubilité Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Nom IUPAC magnesium(2+) dichloride
Poids de la formule 95.22
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White to yellow crystals
Densité 2.32 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP12L028 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/03/2025 Catalog Number012315.A1,012315.C4
Numéro de lotY22K040 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number012315.A1,012315.C4
Numéro de lotY22K038 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number012315.A1,012315.C4
Numéro de lotY22K041 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2024 Catalog Number012315.A1,012315.C4
Numéro de lotS19K025 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/06/2024 Catalog Number012315.A1,012315.C4
Nom du produit
Chlorure de magnésium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >