Learn More
Chlorure de magnésium, 99,9 %, (à base de métaux en traces), pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10031524 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10031524
Marque: Thermo Scientific Acros 197060100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7786-30-3
Formule moléculaire Cl2Mg
Poids moléculaire (g/mol) 95.21
Numéro MDL MFCD00011106
Clé InChI TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
CID PubChem 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1412.0°C
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride
Point de fusion 708.0°C
Note relative au nom <10 mesh, anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire MgCl2
Fieser 11,310
Merck Index 15, 5726
Informations sur la solubilité Solubility in water: 540g/L (20°C)
Poids de la formule 95.21
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces