Learn More
Chlorure de magnésium, solution aq. 1 M, stérile, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15483679
Click to view available options
Quantité:
125 mL
250 mL
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
7786-30-3
Cl2Mg
95.21
MFCD00011106
TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
5360315
CHEBI:6636
[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Le chlorure de magnésium, solution à 1mEq, stérile, est utilisé comme excellente source d’ions magnésium pour la recherche en synthèse et en biologie. Le chlorure de magnésium est très utilisé pour fournir l’ion magnésium dans diverses applications en biologie moléculaire, et notamment dans les réactions PCR et les tampons. Il a servi à préparer une solution tampon pour la lyse de cellules impliquées dans l’immunoprécipitation1 et pour préparer un milieu dépourvu de sérum destiné à des études électrophysiologiques sur des cultures de coupes de cerveau de rat.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de magnésium, solution à 1mEq, stérile, est utilisé comme excellente source d’ions magnésium pour la recherche en synthèse et en biologie. Le chlorure de magnésium est très utilisé pour fournir l’ion magnésium dans diverses applications en biologie moléculaire, et notamment dans les réactions PCR et les tampons. Il a servi à préparer une solution tampon pour la lyse de cellules impliquées dans l’immunoprécipitation1 et pour préparer un milieu dépourvu de sérum destiné à des études électrophysiologiques sur des cultures de coupes de cerveau de rat.
Solubilité
Soluble dans l’eau (542 mg/ml à 20°C), l’alcool, le méthanol (15,5 g/100g à 0°C) et l’éthanol (3,61 g/100g à 0°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Très hygroscopique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Magnesium chloride
Note relative au nom sterile
Forme physique Liquide
Quantité 125 mL
Formule linéaire MgCl2
Informations sur la solubilité Soluble in water (542mg/ml at 20°C),alcohol,methanol (15.5g/100g at 0°C),and ethanol (3.61g/100g at 0°C).
Nom IUPAC magnésium ; dichlorure
Poids de la formule 95.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.