Learn More
Carbonate de magnésium basique, Honeywell™
Code produit. 15666060
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Purum p.a., lourd, ≥ 40 % (MgO)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium carbonate basic
CAS 39409-82-0
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C4H10Mg5O18
Formule linéaire MgCO3
Numéro MDL MFCD00149783
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Nom IUPAC pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 467.63
Poids de la formule 84.31g/mol
Pourcentage de pureté ≥40% (MgO)