Learn More
Acétate de magnésium tétrahydraté, 97,5 %, extra pur, cristallin, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Point de fusion | 80.0°C |
| Note relative au nom | Extra Pure |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | (CH3CO2)2Mg·4H2O |
| Fieser | 15,196 |
| Merck Index | 15, 5718 |
| Afficher plus |