Learn More
Acétate de magnésium, solution aqueuse 1 M., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422889
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
50mL
Code produit. 15422889
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60041.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 142-72-3 | C4H6MgO4 | 142.393 g/mol
Magnesium acetate is used in molecular biology applications such as batch in vitro transcription of RNA and the crystallization of transcription factor:DNA complexes and proteins via the sitting-drop vapor-diffusion method. Also used as a buffer and to detect sodium and as a catalyst for sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de magnésium est utilisé dans des applications de biologie moléculaire telles que la transcription in vitro par lots de l’ARN et la cristallisation du facteur de transcription : complexes composés d’ADN et de protéines via la méthode de diffusion de vapeur en goutte assise. Également utilisé comme tampon, comme catalyseur pour l’acide sulfurique et pour détecter le sodium.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-72-3
Formule moléculaire C4H6MgO4
Poids moléculaire (g/mol) 142.393
Numéro MDL MFCD00003539
Clé InChI UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium acetate, magnesium diacetate, cromosan, acetic acid, magnesium salt, mg acetate, magnesium di acetate, nu-mag, unii-0e95jzy48k, ccris 7883, acetic acid, magnesium salt 2:1
CID PubChem 8896
ChEBI CHEBI:62964
Nom IUPAC Diacétate de magnésium
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium acetate
Forme physique Liquide
Quantité 50 mL
Formule linéaire Mg(CH3COO)2
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 142.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.