Learn More
Magnésium, solution étalon AAS, Specpure™, Mg 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11336359
Magnésium, solution étalon AAS, Specpure™, Mg 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336359
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Code produit. 11336359
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 088077.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire Mg
Poids moléculaire (g/mol) 24.30
Numéro MDL MFCD00085308
Clé InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nom IUPAC magnésium
SMILES [Mg]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium
Quantité 500 mL
Tension de vapeur 17mm Hg at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5 % ; magnésium :0,1 % ; eau :94,9%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1525580 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/03/2025 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Numéro de lot1537417 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Numéro de lot1523208 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2025 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Numéro de lot1493495 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Numéro de lot1493602 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/10/2024 Catalog Number088077.AP,088077.AE
Nom du produit
Magnésium, solution étalon AAS, Specpure™, Mg 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >