Learn More
Magnésium 2,4-pentanedionate hydraté, typiquement 98+ % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357367
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67032-77-3
Formule moléculaire C10H14MgO4
Poids moléculaire (g/mol) 222.523
Numéro MDL MFCD00150168
Clé InChI AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
Synonyme 4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
CID PubChem 25113476
Nom IUPAC magnésium ; (E)-4-oxopent-2-ène-2-olate
SMILES CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
Point de fusion 260°C (decomposition)
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 250 g
Poids de la formule 222.52 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98% (typically)
Forme physique Poudre