Learn More
Applied BioSystems™ MagMAX™ Saliva gDNA Isolation Kit
Le kit d’isolement de l’ADNg de salive MagMAX est une technologie de préparation d’échantillons à base de microbilles magnétiques évolutive et automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de salive fraîche et stabilisée.
381.00€ - 1694.00€
Spécification
Format | Kit |
---|---|
Isolation Technology | Microbille magnétique |
À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, PCR |
Compatibilité à haut débit | Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés |
Gamme de produits | MagMAX™ |
Description
Le kit d’isolement de l’ADNg de salive MagMAX est une technologie de préparation d’échantillons à base de microbilles magnétiques évolutive et automatisable pour l’isolement de l’ADN génomique (ADNg) à partir de salive fraîche et stabilisée. L’ADNg purifié qui en résulte est idéal pour une variété d’applications de biologie moléculaire en aval telles que la qPCR, le séquençage de nouvelle génération et les analyses microarray. Tous les composants sont également disponibles à l’achat séparément.Principales caractéristiques du kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX :
- Traitez jusqu’à 96 échantillons en 25 minutes et 5 minutes de manipulation
- Isolez l’ADNg de 200 µl à 2 ml de salive à l’aide de protocoles simples sur plaques de microtitration SBS
- Ignorez les étapes de normalisation des volumes d’échantillon et de tampon pour un traitement sans souci
- Téléchargez les scripts d’automatisation du logiciel Bindlt validés pour les systèmes de purification KingFisher Duo Prime et KingFisher Flex
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX isole l’ADNg à partir de 200 µl à 2 ml de salive fraîchement recueillie ou de salive stabilisée recueillie à l’aide d’un dispositif de prélèvement de salive disponible dans le commerce (voir figure ci-dessous). La chimie d’isolement de l’ADNg de salive MagMAX est compatible avec les dispositifs de prélèvement de salive DNA Genotek Oragene®, le dispositif de prélèvement de salive Biomatrica SalivaGard® et le dispositif de prélèvement d’ADN de salive IsoHelix GeneFiX™.
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX optimise les rendements d’ADNg en traitant les échantillons avec une solution de lyse/liaison innovante qui réalise simultanément la lyse des cellules, la dénaturation des protéines et la capture de l’ADNg sur microbilles de liaison magnétique à haute capacité. La solution de nettoyage I de l’ADNg de salive élimine les protéines, les détergents et les autres impuretés de l’acide nucléique lié. L’ADNg est ensuite libéré des microbilles à l’aide d’une solution d’élution à faible TE.
Flux de travail rapides et simples, sur microbilles magnétiques
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX combine les diverses étapes laborieuses de traitement des échantillons en une seule étape pour minimiser le temps et les efforts généralement requis par d’autres méthodes, sans compromettre le rendement et la pureté. Traitez simultanément un vaste éventail de volumes d’échantillons sans normalisation des échantillons ni ajustement du volume de réactif, pour une préparation d’échantillons sans souci. Il vous suffit de faire correspondre les volumes de salive recueillie à l’un des trois flux de travail standard (50 µl à 500 µl, jusqu’à 1 ml, jusqu’à 2 ml) et de suivre les instructions de préparation semi-automatisée des échantillons à l’aide des systèmes de purification KingFisher Duo Prime ou KingFisher Flex.
Optimisation pour les systèmes de purification KingFisher
Le kit d’isolement d’ADNg de salive MagMAX est optimisé pour une utilisation sur les systèmes de purification KingFisher Duo Prime à débit modéré (n° cat. 5400110) et KingFisher Flex à débit plus élevé (n° cat. 5400630). Les utilisateurs peuvent traiter jusqu’à 500 µl de salive sur plaques de microtitration 96 puits SBS à débit élevé à l’aide du système KingFisher Flex. Pour les lots d’échantillons plus petits, les utilisateurs peuvent traiter 12 échantillons à l’aide du système Duo Prime. Les volumes d’échantillons plus importants (> 500 µl et 1 à 2 ml), qui sont plus difficiles à traiter, sont purifiés sur plaques SBS à 24 puits pour volume d’échantillon plus important, avec traitement de 24 échantillons avec le système Flex et 6 échantillons avec le système Duo Prime. Les scripts du logiciel Bindlt pour instruments KingFisher pour tous les types d’échantillons et les systèmes Flex et Duo Prime peuvent être téléchargés ci-dessous et installés sur les instruments KingFisher.
Produits associés
Spécification
Kit | |
Séquençage de nouvelle génération, PCR | |
MagMAX™ | |
Température ambiante | |
25 min |
Microbille magnétique | |
Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés | |
Kit d’isolement d’ADNg de salive | |
ADN génomique |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.