Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Binding Solution
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Solution is offered separately here for applications that require more Binding Solution than is provided in the MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
Marque:  Applied Biosytstems™ A58150
606.90 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17944661
  • 722.00€ / 530mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
MagMAX Prime Viral/Pathogen Binding Solution is offered separately here for applications that require more Binding Solution than is provided in the MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Magnetic
Store at 15–25°C.
Billes
Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
ADN/ARN
Reagent
200–400 μL
Clear
Bottle
Swabs in Transport Media, Saliva, Urine, Serum, Plasma
High-throughput Compatible, Automated Protocols
Up to 2000 Reactions
MagMAX™
530 mL
Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2780080 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberA58150
Numéro de lot2838073 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberA58150
Numéro de lot2913800 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberA58150
Numéro de lot2925392 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA58150
Numéro de lot2928225 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog NumberA58150
Nom du produit
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Binding Solution >
Usage exclusivement réservé à la recherche.